Tisk…
4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
PC7773A-100G PC7773A-25G PC7773A-5G
APOSPC7773A-100GEA 1820 CZK
APOSPC7773A-100G APOSPC7773A-25G APOSPC7773A-5G
4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
4-(Trifluoromethylthio)phenol
Vzorec: C₇H₅F₃OS
Bod varu: 77…78 °C
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036035
CAS číslo: 461-84-7