Tisk…
4-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
PC7773-25G PC7773-50G PC7773-5G
APOSPC7773-25GEA 11740 CZK
APOSPC7773-25G APOSPC7773-50G APOSPC7773-5G
4-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
4-(Trifluoromethyl)thiophenol
Vzorec: C₇H₅F₃S
Bod varu: 66…68 °C/15mmHg
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042320
CAS číslo: 825-83-2