Tisk…
3-(Trifluoromethyl)thiophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Mercaptobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
PC7772-25G PC7772-5G
APOSPC7772-25GEA 7740 CZK
APOSPC7772-25G APOSPC7772-5G
3-(Trifluoromethyl)thiophenol 98%
3-(Trifluoromethyl)thiophenol
Vzorec: C₇H₅F₃S
MW: 178,18 g/mol
Bod varu: 71…72 °C/20mmHg
Bod vzplanutí: 68,3 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041142
CAS číslo: 937-00-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III