Tisk…
2-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 2-Mercaptobenzotrifluoride
PC7771-100G PC7771-25G PC7771-5G
APOSPC7771-100GEA 14880 CZK
APOSPC7771-100G APOSPC7771-25G APOSPC7771-5G
2-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
2-(Trifluoromethyl)thiophenol
Vzorec: C₇H₅F₃S
Bod varu: 175…177 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068896
CAS číslo: 13333-97-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III