Tisk…
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7770-1G PC7770-25G PC7770-5G
APOSPC7770-1GEA 622 CZK
APOSPC7770-1G APOSPC7770-25G APOSPC7770-5G
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluene
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃F₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972808
CAS číslo: 64248-61-9