4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7769K-1G
PC7769K-100MG
PC7769K-250MG
APOSPC7769K-1GEA
1240
CZK
APOSPC7769K-1G
APOSPC7769K-100MG
APOSPC7769K-250MG
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₆BrF₃S Bod varu: 115…118 °C/13mmHg Bod tání: 53…57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00129189 CAS číslo: 21101-63-3 UN: 3261 ADR: 8,II |