Tisk…

4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7769C-1G PC7769C-5G
APOSPC7769C-1GEA 2030 CZK
APOSPC7769C-1G APOSPC7769C-5G
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol 97%
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol
Vzorec: C₇HF₇S
MW: 250,14 g/mol
Bod varu: 169 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00191594
CAS číslo: 651-84-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR