Tisk…
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
PC7767-25G PC7767-5G
APOSPC7767-25GEA 15970 CZK
APOSPC7767-25G APOSPC7767-5G
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,1560 g/mol
Bod tání: 266…269 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006779
CAS číslo: 322-97-4