Tisk…
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7766X-1G PC7766X-250MG
APOSPC7766X-1GEA 705 CZK
APOSPC7766X-1G APOSPC7766X-250MG
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,13 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236724
CAS číslo: 89570-85-4