Tisk…
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7766H-1G PC7766H-5G
APOSPC7766H-1GEA 622 CZK
APOSPC7766H-1G APOSPC7766H-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃N
Bod varu: 108 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153289
CAS číslo: 3796-24-5
UN: 1993
ADR: 3,II