3-(Trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7766G-1G
PC7766G-25G
PC7766G-5G
APOSPC7766G-1GEA
622
CZK
APOSPC7766G-1G
APOSPC7766G-25G
APOSPC7766G-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine 97%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₄F₃N Bod varu: 113…115 °C Hustota: 1,276 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 21 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00100032 CAS číslo: 3796-23-4 EINECS: 223-268-2 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...