Tisk…
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7766B-100G PC7766B-25G PC7766B-5G
APOSPC7766B-100GEA 6090 CZK
APOSPC7766B-100G APOSPC7766B-25G APOSPC7766B-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₃F₃N₂
Bod varu: 70 °C/2mmHg
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115018
CAS číslo: 20154-03-4