Tisk…
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-(Trifluoromethyl)propiophenone, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
PC7766-100G PC7766-25G PC7766-5G
APOSPC7766-100GEA 10420 CZK
APOSPC7766-100G APOSPC7766-25G APOSPC7766-5G
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,18 g/mol
Bod varu: 216 °C
Bod tání: 36…39 °C
Hustota: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039231
CAS číslo: 711-33-1