Tisk…
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7765-100G PC7765-25G PC7765-5G
APOSPC7765-100GEA 3480 CZK
APOSPC7765-100G APOSPC7765-25G APOSPC7765-5G
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,18 g/mol
Bod varu: 216…217 °C
Bod tání: 18…19 °C
Hustota: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039227
CAS číslo: 1533-03-5