Tisk…
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7764-25G PC7764-5G
APOSPC7764-25GEA 3230 CZK
APOSPC7764-25G APOSPC7764-5G
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
Bod varu: 219…220 °C
Hustota: 1,214 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013557
CAS číslo: 16185-96-9