Tisk…
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, N-BOC protected
PC7763-1G PC7763-250MG
APOSPC7763-1GEA 5000 CZK
APOSPC7763-1G APOSPC7763-250MG
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate
Vzorec: C₁₃H₁₄F₃NO₄
MW: 305,26 g/mol
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669635
CAS číslo: 505084-60-6