Tisk…
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
PC7761-25G PC7761-5G PC7761-100G
APOSPC7761-25GEA 3150 CZK
APOSPC7761-25G APOSPC7761-5G APOSPC7761-100G
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Vzorec: C₄H₃F₃O₂
Bod varu: 86 °C/35mmHg
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042424
CAS číslo: 381-98-6
UN: 3261
ADR: 8,II