Tisk…
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7752-100G PC7752-25G PC7752-5G
APOSPC7752-100GEA 1620 CZK
APOSPC7752-100G APOSPC7752-25G APOSPC7752-5G
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97%
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF
Bod varu: 180 °C
Hustota: 1,719 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672934
CAS číslo: 1996-30-1