Tisk…
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
PC7751-100G PC7751-25G PC7751-500G
APOSPC7751-100GEA 1990 CZK
APOSPC7751-100G APOSPC7751-25G APOSPC7751-500G
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Hustota: 1,75 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061120
CAS číslo: 201849-15-2