Tisk…
2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7750-1G PC7750-25G PC7750-5G PC7750-500MG
APOSPC7750-1GEA 705 CZK
APOSPC7750-1G APOSPC7750-25G APOSPC7750-5G APOSPC7750-500MG
2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
2-Trifluoromethyl-2-propanol
Vzorec: C₄H₇F₃O
Bod varu: 80…81 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014391
CAS číslo: 507-52-8
EINECS: 208-075-3
UN: 1987
ADR: 3,II