Tisk…
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7749-10G PC7749-1G PC7749-5G PC7749-25G
APOSPC7749-10GEA 9430 CZK
APOSPC7749-10G APOSPC7749-1G APOSPC7749-5G APOSPC7749-25G
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Bod varu: 92…94 °C/6…8mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01862650
CAS číslo: 386715-33-9