(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7747-25G
PC7747-100G
PC7747-5G
APOSPC7747-25GEA
2610
CZK
APOSPC7747-25G
APOSPC7747-100G
APOSPC7747-5G
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₈H₆BrFO₂ Bod tání: 113…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094440 CAS číslo: 739336-26-6 |