Tisk…
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, p-Trifluoromethylphenylisothiocyanate
PC7741-25G PC7741-5G PC7741-1G
APOSPC7741-25GEA 0 CZK
APOSPC7741-25G APOSPC7741-5G APOSPC7741-1G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₄F₃NS
MW: 203,19 g/mol
Bod varu: 207 °C
Bod tání: 39…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039645
CAS číslo: 1645-65-4
UN: 3261
ADR: 8,II