Tisk…
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isothiocyanate
PC7739-25G PC7739-5G
APOSPC7739-25GEA 3970 CZK
APOSPC7739-25G APOSPC7739-5G
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₄F₃NS
MW: 203,19 g/mol
Bod varu: 95…96 °C/10mmHg
Hustota: 1,346 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039644
CAS číslo: 1743-86-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III