Tisk…
2-Fluorobenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7734-100G PC7734-25G PC7734-500G
APOSPC7734-100GEA 5720 CZK
APOSPC7734-100G APOSPC7734-25G APOSPC7734-500G
2-Fluorobenzylamine 95%
2-Fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈FN
Bod varu: 73…75 °C/13mmHg
Hustota: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008107
CAS číslo: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8,III