Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7732-100G PC7732-25G PC7732-5G
APOSPC7732-100GEA 1330 CZK
APOSPC7732-100G APOSPC7732-25G APOSPC7732-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 97%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Ionic Liquid.
Vzorec: C₈H₁₅F₆N₂P
Bod varu: >340 °C
Bod tání: 44383 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093295
CAS číslo: 174501-64-5