Tisk…
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7724-100G PC7724-25G PC7724-5G
APOSPC7724-100GEA 18720 CZK
APOSPC7724-100G APOSPC7724-25G APOSPC7724-5G
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇FN₂
MW: 174.18 g/mol
Bod tání: 50…53 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09756481
CAS číslo: 2341-25-5