Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC7722-250MG PC7722-1G
APOSPC7722-250MGEA 910 CZK
APOSPC7722-250MG APOSPC7722-1G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Vzorec: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,11 g/mol
Bod varu: 58…60 °C/1,5mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09038236
CAS číslo: 936841-69-9