Tisk…
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7721-1G PC7721-250MG
APOSPC7721-1GEA 827 CZK
APOSPC7721-1G APOSPC7721-250MG
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Vzorec: C₈H₅FN₂O
Bod tání: 240…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664874
CAS číslo: 16499-57-3