Tisk…
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7718G-1G PC7718G-5G
APOSPC7718G-1GEA 3540 CZK
APOSPC7718G-1G APOSPC7718G-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,17 g/mol
Bod varu: 90 °C/0,05mmHg
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060493
CAS číslo: 25371-98-6