Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7718-25G PC7718-5G
APOSPC7718-25GEA 11380 CZK
APOSPC7718-25G APOSPC7718-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Bod varu: 58 °C/11mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061310
CAS číslo: 936841-70-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III