Tisk…
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7717-5G PC7717-25G PC7717-1G
APOSPC7717-5GEA 1580 CZK
APOSPC7717-5G APOSPC7717-25G APOSPC7717-1G
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Bod varu: 118…122 °C/17mmHg
Bod tání: 59…66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042508
CAS číslo: 368-90-1