Tisk…

2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride

PC7716-1G PC7716-5G
APOSPC7716-1GEA 870 CZK
APOSPC7716-1G APOSPC7716-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Bod tání: 56…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052687
CAS číslo: 365-34-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR