Tisk…
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7714M-1G PC7714M-5G PC7714M-10G
APOSPC7714M-1GEA 2650 CZK
APOSPC7714M-1G APOSPC7714M-5G APOSPC7714M-10G
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069074
CAS číslo: 63701-37-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II