3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7714-1G
PC7714-5G
APOSPC7714-1GEA
7010
CZK
APOSPC7714-1G
APOSPC7714-5G
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Vzorec:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044945 CAS číslo: 14464-68-7 |