Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC7713X-1G PC7713X-5G PC7713X-25G
APOSPC7713X-1GEA 1740 CZK
APOSPC7713X-1G APOSPC7713X-5G APOSPC7713X-25G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061305
CAS číslo: 3832-73-3