Tisk…
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7713-1G PC7713-5G PC7713-10G
APOSPC7713-1GEA 622 CZK
APOSPC7713-1G APOSPC7713-5G APOSPC7713-10G
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₁ClF₃N
MW: 189,61 g/mol
Bod tání: 155…160 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04971993
CAS číslo: 155849-49-3