Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7712-10G PC7712-5G
APOSPC7712-10GEA 18650 CZK
APOSPC7712-10G APOSPC7712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Bod varu: 142…144 °C
Bod tání: –43 °C
Hustota: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368053
CAS číslo: 81565-19-7
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III