Tisk…
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC7711-100G PC7711-25G PC7711-5G
APOSPC7711-100GEA 3770 CZK
APOSPC7711-100G APOSPC7711-25G APOSPC7711-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
Bod varu: 131…132 °C/20mmHg
Bod tání: 43…49 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001921
CAS číslo: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III