Tisk…
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7710-25G PC7710-5G PC7710-100G
APOSPC7710-25GEA 705 CZK
APOSPC7710-25G APOSPC7710-5G APOSPC7710-100G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
Bod varu: 92…93 °C/4mmHg
Hustota: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001913
CAS číslo: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
UN: 1993
ADR: 3,III