5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)boronic acid
PC7707-250MG
PC7707-1G
APOSPC7707-250MGEA
4100
CZK
APOSPC7707-250MG
APOSPC7707-1G
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₆H₇BFNO₃ MW: 170.930 g/mol Bod tání: 86…88 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07368239 CAS číslo: 957120-32-0 |