Tisk…
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7706-1G PC7706-250MG
APOSPC7706-1GEA 21960 CZK
APOSPC7706-1G APOSPC7706-250MG
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid
Vzorec: C₁₀H₉BFNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475865
CAS číslo: 957035-06-2