Tisk…
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7701-25G
APOSPC7701-25GEA 3540 CZK
APOSPC7701-25G
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Bod tání: 214…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269641
CAS číslo: 51446-31-2