Tisk…
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC7700-100G PC7700-25G PC7700-500G
APOSPC7700-100GEA 4570 CZK
APOSPC7700-100G APOSPC7700-25G APOSPC7700-500G
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
MW: 204,15 g/mol
Bod tání: 79…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004352
CAS číslo: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5