Tisk…
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC7698-5G PC7698-1G PC7698-10G
APOSPC7698-5GEA 622 CZK
APOSPC7698-5G APOSPC7698-1G APOSPC7698-10G
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid 98%
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid
Vzorec: F₃CC₆H₄CH₂COOH
MW: 204,15 g/mol
Bod tání: 99…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004327
CAS číslo: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4