Tisk…
(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7696-1G PC7696-5G PC7696-10G
APOSPC7696-1GEA 622 CZK
APOSPC7696-1G APOSPC7696-5G APOSPC7696-10G
(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile 97%
(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Bod varu: 82…84 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2145-31-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III