Tisk…
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC7692T-25G PC7692T-5G PC7692T-100G
APOSPC7692T-25GEA 1780 CZK
APOSPC7692T-25G APOSPC7692T-5G APOSPC7692T-100G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
MW: 267.0400 g/mol
Bod tání: 46…56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00126489
CAS číslo: 383-53-9
UN: 3261
ADR: 8 III