4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7692-5G
PC7692-1G
PC7692-25G
APOSPC7692-5GEA
705
CZK
APOSPC7692-5G
APOSPC7692-1G
APOSPC7692-25G
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ Bod tání: 146…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082626 CAS číslo: 158063-66-2 |