Tisk…
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC7690-1G PC7690-250MG PC7690-5G
APOSPC7690-1GEA 1910 CZK
APOSPC7690-1G APOSPC7690-250MG APOSPC7690-5G
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
MW: 202.1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236239
CAS číslo: 243659-15-6