Tisk…
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7687-5G PC7687-1G PC7687-25G
APOSPC7687-5GEA 2710 CZK
APOSPC7687-5G APOSPC7687-1G APOSPC7687-25G
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid 98%
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009724
CAS číslo: 395-35-7
EINECS: 206-900-1